Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo
Descripción
Útil para la tinción de los cuerpos de Negri. El carmín de índigo se utiliza como colorante alimentario, indicador de pH e indicador de ozono disuelto. Se utiliza para detectar fugas de aminoácidos, resaltar partes del tracto urinario, manchas de tejido y herramienta para la determinación de hipoclorito. Como colorante en la función renal, se utiliza en el análisis y la detección de nitratos y cloratos, y en el análisis de la leche.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Útil para la tinción de los cuerpos de Negri. El carmín de índigo se utiliza como colorante alimentario, indicador de pH e indicador de ozono disuelto. Se utiliza para detectar fugas de aminoácidos, resaltar partes del tracto urinario, manchas de tejido y herramienta para la determinación de hipoclorito. Como colorante en la función renal, se utiliza en el análisis y la detección de nitratos y cloratos, y en el análisis de la leche.
Solubilidad
Soluble en éter monometílico de etilenglicol y etanol. Ligeramente soluble en agua y alcohol. No soluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indigo carmine |
Punto de fusión | >300°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 4103904 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,4944 |
Información de solubilidad | Soluble in ethylene glycol monomethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene,chloroform and organic solvents. |
Nombre IUPAC | disodio (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolilideno]-5,5'-disulfonato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.36 |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
RUO - Para uso exclusivo en investigación