Learn More
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves Código de producto.: 17939980
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves
Código de producto. 17939980
L
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 17939980
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These Indigo Nitrile Gloves are ideal for your routine laboratory work and are crafted with textured fingertips to ensure a firm grip.
  • Non-sterile, non-powdered gloves offer high protection for a wide range of applications and general use
  • Textured fingertips provide good grip
  • Type B protective glove will help you to work safely with good ergonomic protection
  • PPE Category III
  • Ambidextrous
  • Textured fingertips for secure handling
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Chlorinated No
Accelerator Free No
Aplicaciones Laboratorio, Industrial
AQL 1.5
Color Índigo
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3.5 to 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 to 0.16 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2.4 to 3.5 in.
Palm Thickness (Metric) De 0,06 mm a 0,09 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2.4 to 3.5 in.
Grosor (métrico) 0.06 to 0.09 mm
FDA 510 (k) Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud (métrico) 240 mm
Título del producto
Fisherbrand™ Indigo 4.0 Nitrile Disposable Gloves >