Learn More
Lámina de indio, 0,127 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11355919
Lámina de indio, 0,127 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355919
50 x 50 mm
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 150 mm
150 x 300 mm
Código de producto. 11355919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012206.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 4,6 g/50 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium foil
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ17K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
Número de loteT24K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
Número de loteZ20J008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2024 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
Número de loteW19J007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
Número de loteW15J043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2023 Catalog Number012206.HW,012206.FI,012206.FY,012206.GJ
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de indio, 0,127 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >