Learn More
Alambre de indio, 2,0 mm de diámetro, Puratronic™, +99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
117.00€ - 1364.00€
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Fórmula molecular | In |
Peso molecular (g/mol) | 114.82 |
Número MDL | MFCD00134048 |
Clave InChI | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
Nombre IUPAC | indio |
SMILES | [In] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11347107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011461.BU |
25 cm |
117.00€
25 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11357107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011461.G1 |
1 m |
356.00€
1 metro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11367107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011461.G5 |
5 m | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
indio |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Especificaciones
Indium wire | |
7440-74-6 | |
In | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
Puratronic™ | |
≈22.95g/m |
2.0mm (0.08 in.) dia. | |
(base metálica) | |
MFCD00134048 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
indio | |
5359967 | |
≥99.998% | |
Odorless | |
Alambre, ≈22,95g/m |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only