Learn More
Hirschmann™ Certificado de calibración individual (DAkkS)
Certificado de calibración DAkkS individual con un ID de número de serie individual en el instrumento y el certificado, probado y documentado en el laboratorio de calibración DAkkS de Hirschmann™.
Marca: Hirschmann™ 9980131
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Certificado de calibración DAkkS individual
- Con número de serie
- Marcas con ID de instrumento
- Con la documentación de DAkkS
Especificaciones
Pipetas graduadas, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 ml | |
Certificado de calibración individual | |
Certificado DAkkS para el instrumental de vidrio volumétrico Hirschmann™ entregado en fábrica |