Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2
Código de producto. p-7083554 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15545049 2 kg 1 unidad
15545039 1 g 1 unidad
15535049 1 kg 1 unidad
15525189 10 kg 1 unidad
15565039 5 g 1 unidad
15575039 10 g 1 unidad
15585039 20 g 1 unidad
15595039 50 g 1 unidad
15595059 2 g 1 unidad
15555049 5 kg 1 unidad
15525049 500 g 1 unidad
15515049 200 g 1 unidad
15505049 100 g 1 unidad
13 options
Código de producto. 15545049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 2 kg
Masa 2 kg
Forma Cilíndrico