Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado
Código de producto. 15515069 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15515069 10 g 1 unidad
15535189 10 kg 1 unidad
15535069 50 g 1 unidad
15575069 1 kg 1 unidad
15585059 1 g 1 unidad
15585069 2 kg 1 unidad
15595069 5 kg 1 unidad
15545069 100 g 1 unidad
15555069 200 g 1 unidad
15565069 500 g 1 unidad
15525069 20 g 1 unidad
15505069 5 g 1 unidad
12 options
Codice prodotto. 15515069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Specifica
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 10 g
Masa 10 g
Forma Cilíndrico
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.