Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
Marca: Fisherbrand™ FB67784
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Especificaciones
E2 | |
50 g | |
Cilíndrico |
Acero inoxidable | |
50 g |
Título del producto
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado > 50 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido