Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
Marca:  Fisherbrand™ FB67786
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15555069
  • 218.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
E2
200 g
Cilíndrico
Acero inoxidable
200 g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado > 200g