Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
Marca: Fisherbrand™ FB67771
55.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
- En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
F1 | |
20 g | |
Cilíndrico |
Acero inoxidable | |
20 g |