Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1
Código de producto. 15585049 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15585049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 5 g
Masa 5 g
Forma Cilíndrico