Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1 con certificado
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
87.00€ - 1325.00€
Especificaciones
Clasificación | F1 |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15585079
|
Fisherbrand™
FB67799 |
500 g |
268.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15535079
|
Fisherbrand™
FB67794 |
10 g |
98.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15575079
|
Fisherbrand™
FB67798 |
200 g |
162.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15595079
|
Fisherbrand™
FB67800 |
1 kg |
339.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15545079
|
Fisherbrand™
FB67795 |
20 g |
105.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15555079
|
Fisherbrand™
FB67796 |
50 g |
112.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15555189
|
Fisherbrand™
FB67906 |
10 kg |
1325.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15565079
|
Fisherbrand™
FB67797 |
100 g |
129.00€
1 unidad |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15525079
|
Fisherbrand™
FB67793 |
5 g |
90.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15515089
|
Fisherbrand™
FB67802 |
5 kg |
782.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15515079
|
Fisherbrand™
FB67792 |
2 g |
88.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15505089
|
Fisherbrand™
FB67801 |
2 kg |
486.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15505079
|
Fisherbrand™
FB67791 |
1 g |
87.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
F1 | |
Acero inoxidable | |
Cilíndrico |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1 con certificado