Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F2
Código de producto. 15505159 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15505159 20 g 1 unidad
15565149 10 g 1 unidad
15565169 500 g 1 unidad
15565189 10 kg 1 unidad
15585139 2 g 1 unidad
15585159 100 g 1 unidad
15585179 5 kg 1 unidad
15545139 1 g 1 unidad
15545159 50 g 1 unidad
15545179 2 kg 1 unidad
15525169 200 g 1 unidad
15525149 5 g 1 unidad
15505179 1 kg 1 unidad
13 options
Código de producto. 15505159
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de alta precisión Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase F2 de Fisherbrand™ también están destinadas para su uso en transacciones comerciales importantes, tales como las que involucran piedras y metales preciosos.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F2
  • Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase M1 y posiblemente de clase M2
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación F2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 20 g
Masa 20 g
Forma Cilíndrico