Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1
Código de producto. 15525159 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15525159 20 g 1 unidad
15565139 1 g 1 unidad
15565159 50 g 1 unidad
15565179 2 kg 1 unidad
15585149 10 g 1 unidad
15585169 500 g 1 unidad
15585189 10 kg 1 unidad
15545149 5 g 1 unidad
15545169 200 g 1 unidad
15525179 1 kg 1 unidad
15505189 5 kg 1 unidad
15505169 100 g 1 unidad
15505149 2 g 1 unidad
13 options
Código de producto. 15525159
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación M1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 20 g
Masa 20 g
Forma Cilíndrico