Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1
Código de producto. 15525179 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15525179
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación M1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 1 kg
Masa 1 kg
Forma Cilíndrico