Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Clasificación | M1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 5 g |
| Masa | 5 g |
| Forma | Cilíndrico |