Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | M1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 200 g |
| Masa | 200 g |
| Forma | Cilíndrico |