Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1 con certificado
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
Marca:  Fisherbrand™ FB67862
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15515149
  • 41.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Especificaciones
M1
2 g
Cilíndrico
Acero inoxidable
2 g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1 con certificado > 2 g