Learn More
Indol-5-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437196
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Indole-5-carboxaldehyde is used as a reactant in preparation of curcumin derivatives as anti-proliferative & anti-inflammatory agents; and in synthesis of para-para stilbenophanes by McMurry coupling. It is also used as a reactant in stereoselective synthesis of dibenzylideneacetone derivatives as β-amyloid imaging probes and in structure-based drug design of aurora kinase A inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indol-5-carboxaldehído se utiliza como reactante en la preparación de derivados de la curcumina como agentes antinflamatorios y antiproliferativos, así como en la síntesis de para-para estilbenofanos por acoplamiento de McMurry. También se utiliza como reactante en la síntesis estereoselectiva de derivados de dibencilidenoacetona como sondas de adquisición de imágenes β-amiloides y en el diseño de fármacos basados en estructuras de inhibidores de las cinasas aurora A.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-69-6
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD02093664
Clave InChI ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
PubChem CID 589040
Nombre IUPAC 1H-indol-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%