Learn More
Indol-6-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10018049
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 1196-70-9
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD02179596
Clave InChI VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
PubChem CID 2773435
Nombre IUPAC 1H-indol-6-carbaldehído
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-6-carboxaldehyde
Punto de fusión 129°C to 131°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indole-6-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.