Learn More
Indomethacin, 99+%
Código de producto. 15435529
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15435529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63255.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Indomethacin, CAS # 53-86-1, is an indole-based nonsteroidal anti-inflammatory (NSAID). | CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357.79 g/mol
Non-selective cyclooxygenase inhibitorIndomethacin acts as an antiinflammatory, antipyretic and analgesic. It serves as an inhibitor cyclooxygenase such as Cox-1 and Cox-2. In addition to this, it is used as a prescription medication in order to reduce fever, stiffness, swelling and pain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Indomethacin is a synthetic NSAID of the indole family that inhibits cyclooxygenase and reduces prostaglandin and pyrogen release
  • Indomethacin may suppress the multi-drug resistant transporter and thereby increase the efficacy of antineoplastics
  • Indomethacin activates phosphatases that inhibit signaling pathways associated with cancer cell migration and proliferation
Applications
  • Indomethacin may be used for the laboratory study of cancer cell proliferation, tumorigenesis and drug interactions
  • Indomethacin may be used for laboratory study of the effect of inhibiting the multi-drug resistance transporter, or for downregulation of survival signaling in cells via survivin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-86-1
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 357.79
Número MDL MFCD00057095
Clave InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin
Punto de fusión 158°C to 161°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 497341
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4968
Información de solubilidad Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indomethacin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indomethacin