Learn More
3M™ Almohadillas absorbentes de mantenimiento M-A2002
Las almohadillas de mantenimiento 3M™ están diseñadas para su uso en y alrededor del área de trabajo para absorber fugas y goteos, las almohadillas son muy absorbentes y fáciles de usar.
Marca: 3M™ 7100003876
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Almohadillas absorbentes diseñadas para su uso en el área de trabajo y alrededor de la misma para absorber fugas y goteos
- Para usar en la mayoría de los líquidos no agresivos
- Muy fácil de usar y recuperar
- Permite un entorno de trabajo más limpio y seguro
Información de órdenes
dimProductType
Especificaciones
Gris | |
Almohadillas absorbentes | |
520 mm | |
400 mm |