missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Conexión de gas inerte
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Horno de calentamiento/secado M 115 E3.1
Horno de calentamiento/secado M 260 E3.1
Horno de calentamiento/secado M 56 E3.1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Horno de calentamiento/secado M 56 E3.1 |
| Material | cobre |
| Tipo | Gas Connection |
| Diámetro (imperial) | 0.4 in. |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido