missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H10N8 Hemagglutinin Antibody (mh001) - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18693217 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18693217 200 μg 200 microgramos
18625586 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18693217

Marca: Novus Biologicals NBP306471200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Influenza A H10N8 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H10N8 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H10N8 Hemagglutinin
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon mh001
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Human
Inmunógeno Chimeric monoclonal antibody combining the constant domains of the human IgG1 molecule with mouse variable regions. The variable region was obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Influenza A H10N8 (A/Jiangxi-Donghu/346/2013) Hemagglutinin.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.