missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H3N2 Hemagglutinin Antibody (1B7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP2-22553
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Influenza A H3N2 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H3N2 Hemagglutinin in Influenza A Virus H3N2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
Influenza A Virus Hemagglutinin | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
Western Blot 1:1000, ELISA 1:100-1:2000 | |
HA; HA1; HA2; Hemagglutinin | |
Mouse | |
Protein G purified | |
RUO | |
Primary | |
Influenza A virus H3N2 | |
Purified |
Western Blot, ELISA | |
1B7 | |
Unconjugated | |
ACS71642.1 | |
HA | |
Recombinant Influenza A H3N2/HA (17-345aa) purified from Baculovirus | |
0.1 mL | |
Virology Bacteria and Parasites | |
Anti-human H3N2/HA mAb, clone 1B7, is derived from hybridization of mouse F0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human H3N2/HA protein. | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido