missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H7 Hemagglutinin Antibody (InA414) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30174642 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Code produit. 30174642

Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP150817JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza A H7 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H7 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA,Direct ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Influenza A H7 Hemagglutinin
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA, Direct ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon InA414
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza A/Netherlands/219/03 (strain H7N7).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.