Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz proteómica del virus de la gripe H5N1
Micromatriz proteómica del virus de la gripe H5N1 con 5506 péptidos específicos de virus impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.016.001
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Contenido de la micromatriz: 11 antígenos seleccionados de 12 cepas diferentes del virus de la gripe A (H5N1): A: hemaglutinina, B: proteína matriz 1, C: proteína matriz 2, D: nucleoproteína, E: proteína de exportación nuclear, F: neuraminidasa, G: proteína no estructural 1, H: proteína ácida de la polimerasa, I: proteína PB1-F2, J: proteína básica de la polimerasa 2, K: subunidad catalítica de ARN polimerasa dirigida por ARN
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/10 aa
- Número de péptidos: 5506 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Specifications
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril |
1 copia de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO | |
Vidrio microscópico | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
75,4 x 25 mm |