Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
87.28€ - 747.73€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 78,5 mm |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
Material de revestimiento | Vidrio de borosilicato altamente desactivado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10733667
|
Thermo Scientific™
453A1252 |
FocusLiner dividido/sin división | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
500.99€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10253753
|
Thermo Scientific™
453A1255 |
FocusLiner dividido/sin división | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
117.53€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10239644
|
Thermo Scientific™
453A1262 |
Septum recto dividido | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
421.23€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10515435
|
Thermo Scientific™
453A1285 |
Fast FocusLiner con división/sin división | 2,3 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
132.62€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10533615
|
Thermo Scientific™
453A1295 |
Septum recto dividido | 4 mm | 6,3 mm | Sin embalaje |
87.28€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10418484
|
Thermo Scientific™
453A1305 |
Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
134.88€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10479614
|
Thermo Scientific™
453A1312 |
Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
747.73€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10545435
|
Thermo Scientific™
453A1315 |
Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
177.97€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10639485
|
Thermo Scientific™
453A1335 |
Revestimiento recto directo | 1,2 mm | 6,3 mm | Ninguno |
114.48€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10140893
|
Thermo Scientific™
453A1345 |
Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual | 4 mm | 6,3 mm | Ninguno |
130.96€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10555435
|
Thermo Scientific™
453A1355 |
Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica | 4 mm | 6,3 mm | Ninguno |
153.02€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10269594
|
Thermo Scientific™
453A2001 |
Revestimiento de cuello de cisne sencillo | 5,2 mm | 6,3 mm | Ninguno |
218.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10107514
|
Thermo Scientific™
453A2002 |
Revestimiento Cyclosplitter | 5,2 mm | 6,3 mm | Ninguno |
287.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10609675
|
Thermo Scientific™
453A2003 |
Revestimiento dividido/sin división | 5,2 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
109.64€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10415923
|
Thermo Scientific™
453A2265 |
Septum recto dividido | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
101.98€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10525625
|
Thermo Scientific™
453A2275 |
Septum recto sin división | 2 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
137.06€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10016064
|
Thermo Scientific™
453A2282 |
FAST FocusLiner dividido/sin división | 2,3 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
546.33€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10279404
|
Thermo Scientific™
453A2292 |
Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
357.05€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10722137
|
Thermo Scientific™
453A2342 |
Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual | 4 mm | 6,3 mm | Ninguno |
546.33€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10055694
|
Thermo Scientific™
453A2375 |
Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual | 2,3 mm | 6,3 mm | Ninguno |
188.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16875951
|
Thermo Scientific™
453A2295 |
Puerto de inyección dividido/sin división | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
583.06€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10289214
|
Thermo Scientific™
453A2332 |
Revestimiento recto directo | 1,2 mm | 6,3 mm | Ninguno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10743667
|
Thermo Scientific™
453A1372 |
Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual | 2,3 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10732137
|
Thermo Scientific™
453A2352 |
Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica | 4 mm | 6,3 mm | Ninguno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10438854
|
Thermo Scientific™
453A2302 |
Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido | 4 mm | 6,3 mm | Lana de cuarzo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10611216
|
Thermo Scientific™
453A2325 |
Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido | 2 mm | 6,3 mm | Ninguno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
- Vidrio de borosilicato altamente desactivado
- Material de embalaje de lana de cuarzo
- Diámetro interior x diámetro exterior x L: 4 x 6,3 x 78,5 mm
Specifications
78,5 mm | |
6,3 mm | |
Vidrio de borosilicato altamente desactivado |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.