Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de puertos de inyección con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific™ Trace y Focus SSL
Garantice un alto grado de reproducibilidad con los revestimientos del orificio de inyección Thermo Scientific con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific Trace y Focus SSL.
Marca:  Thermo Scientific™ 453T2130
405.61 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10390855
  • 407.64€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice un alto grado de reproducibilidad con los revestimientos del orificio de inyección Thermo Scientific con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific Trace y Focus SSL. Altamente desactivados y producidos según unas estrictas tolerancias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
453T2130
105 mm
Revestimiento recto sin división
8 mm
5
CarboFrit
5 mm
Revestimiento recto sin división