Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Boquillas de inyección E 352 para la limpieza óptima de los elementos de lavado
Marca:  Miele Professional™ 3809510
28.02 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10518573
  • 31.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adecuado para su uso en una unidad de inyector móvil
  • Se puede combinar con la pinza E 354.
  • Diámetro de 6 x 220 mm, conexión roscada
Especificaciones
Especificaciones
Boquilla del inyector
Acero inoxidable
6 mm de diám.
Acero inoxidable
Lavadora de laboratorio