Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Código de producto. 10008441 Tienda Miele Productos
Click to view available options
Modelo:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 × 110mm (diám. × L)
2,5 × 90 mm (diám. × L)
4 × 140mm (diám. × L)
4 × 160mm (diám. × L)
4 × 180mm (diám. × L)
6 × 240 mm (diám. × L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10008441
Marca: Miele Professional™ 3810330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Boquillas del inyector con soportes de plástico
  • Adecuado para unidades de inyección móviles estándar y cestas de inyectores
  • Adecuado para medir matraces y tubos de ensayo, por ejemplo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Boquilla del inyector
Color Acero inoxidable
Modelo ID 110
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Incluye Soporte de plástico
Dimensions (Dia. x H) 2,5 × 110mm (diám. × L)
Cantidad 1 Unidad
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.