Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Código de producto. 10231572 Tienda Miele Productos
Click to view available options
Modelo:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 × 110mm (diám. × L)
2,5 × 90 mm (diám. × L)
4 × 140mm (diám. × L)
4 × 160mm (diám. × L)
4 × 180mm (diám. × L)
6 × 240 mm (diám. × L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10231572
Marca: Miele Professional™ 3810360
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Boquillas del inyector con soportes de plástico
  • Adecuado para unidades de inyección móviles estándar y cestas de inyectores
  • Adecuado para medir matraces y tubos de ensayo, por ejemplo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Boquilla del inyector
Color Acero inoxidable
Modelo ID 180
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Incluye Soporte de plástico
Dimensions (Dia. x H) 4 × 180mm (diám. × L)
Cantidad 1 Unidad