Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Tienda Miele Productos
Click to view available options
Modelo:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 × 110mm (diám. × L)
2,5 × 90 mm (diám. × L)
4 × 140mm (diám. × L)
4 × 160mm (diám. × L)
4 × 180mm (diám. × L)
6 × 240 mm (diám. × L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para unidades de inyección móviles estándar y cestas de inyectores
- Adecuado para medir matraces y tubos de ensayo, por ejemplo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Boquilla del inyector |
| Color | Acero inoxidable |
| Modelo | ID 160 |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |
| Incluye | Soporte de plástico |
| Dimensions (Dia. x H) | 4 × 160mm (diám. × L) |
| Cantidad | 1 Unidad |