Learn More
B Braun™ Jeringa cónica Injekt™ Solo
Disfrute del funcionamiento suave y constante de la jeringa cónica Luer B Braun™ Solo. Su émbolo verde permite un fácil reconocimiento de volúmenes de llenado y su tapón de doble cierre mantiene intacto el contenido.
Marca: B Braun™ 9202625
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Disfrute del funcionamiento suave y firme de la jeringa cónica Luer B Braun™ Solo.El émbolo verde permite un fácil reconocimiento de los volúmenes de llenado, y el tapón de doble cierre evita que se contamine el contenido.
- Injekt™
- Cilindro transparente con graduaciones
- Émbolo verde
- Cilindro y vástago del émbolo: Polipropileno
- Sin DEHP ni caucho natural
Especificaciones
EN ISO 7886-1 | |
Sí | |
10 mL |
Jeringa | |
1 unidad | |
No estéril |