Learn More
B Braun™ Jeringa cónica Injekt™ Solo
Disfrute del funcionamiento suave y constante de la jeringa cónica Luer B Braun™ Solo. Su émbolo verde permite un fácil reconocimiento de volúmenes de llenado y su tapón de doble cierre mantiene intacto el contenido.
Marca:  B Braun™ 4606205V
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12752637
  • 22.00€ / paquete de 100
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Disfrute del funcionamiento suave y firme de la jeringa cónica Luer B Braun™ Solo.El émbolo verde permite un fácil reconocimiento de los volúmenes de llenado, y el tapón de doble cierre evita que se contamine el contenido.
  • Injekt™
  • Cilindro transparente con graduaciones
  • Émbolo verde
  • Cilindro y vástago del émbolo: Polipropileno
  • Sin DEHP ni caucho natural
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 7886-1
Sí
20 mL
Jeringa
1 unidad
Estéril