Learn More
B Braun™ Jeringa de dos piezas Luer-Lock céntrica desechable Injekt™
Fabricada con polipropileno/polietileno. La jeringa de dos piezas Luer-Lock céntrica desechable B. Braun™ Injekt™ Solo tiene graduaciones de alto contraste para favorecer la legibilidad.
33.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7886-1 |
---|---|
Material | Polyethylene, Polypropylene |
Color | Émbolo verde |
Descripción | Graduación en negro |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para inyecciones simples, vacunas y más |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12762637
|
B Braun™
460670-1V |
2 ml (utilizable hasta 3 ml) | Luer Lock céntrico | Jeringa de punta céntrica Luer-Lock de 2 piezas |
33.60€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Made of polypropylene/polyethylene
- Green plunger
- Highly transparent barrel
- High contrast black graduation, permanent marking, ideal readability
- Safe plunger backstop
- Easy aspiration up to maximum volume
- Latex-free/PVC-free
- Silicone oil-free
- Single sterile-packed (in box of 100 pcs)
Especificaciones
ISO 7886-1 | |
Émbolo verde | |
Ideal para inyecciones simples, vacunas y más | |
Jeringa de punta céntrica Luer-Lock de 2 partes | |
100/paquete | |
Sí |
Polyethylene, Polypropylene | |
Graduación en negro | |
Sí | |
Sí | |
Luer-Lock céntrico | |
Estériles |