Learn More
Brady™ Etiquetas de rollo de poliéster para inyección de tinta con núcleo de 76,2 mm
Click to view available options
Anchura (métrico):
57,2 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
- Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
- La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
- Diseñado para impresoras de inyección de tinta en rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/EU y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continua |
| Material | Poliéster (B-2569) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Mostrar más |