Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligent Dissolved Oxygen Sensors
1180.00€ - 1210.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
Certificaciones/conformidad Certificado CE, ISO 9001
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10379604
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344612
5 m
1180.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10126064
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344613
10 m
1210.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
para ver el stock
Especificaciones
De 0 °C a 60 °C
Certificado CE, ISO 9001