Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab ™ Expert
Código de producto. 10009552 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
Clavija múltiple
DIN 19262, conector de tipo banana de 4 mm, 4 mm Banana Plug
S7
Incluye:
Sonda de temperatura
Sonda de temperatura (NTC30)
Sonda de temperatura ISM
Sonda de temperatura Pt1000
Sólo electrodo
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
2 m
Sin cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10009552
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida. Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida. Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
  • Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Cuenta con un eje de plástico PEEK para entornos difíciles y no requiere mantenimiento
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Laboratorio en general
  • Bebidas
  • agua residual
  • Sólidos suspendidos
  • Medioambiente
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
  • Junta abierta y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
  • Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Doble
Material PEEK
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado de pH
Tipo de solución de llenado Polímero Xerolyt
Para utilizar con (aplicación) Emulsiones, suspensiones, aguas efluentes y soluciones que contienen proteínas y sulfuros
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Incluye Sólo electrodo
Referencia interna ARGENTHAL
Membrana U Glass
Modelo InLab™ Expert
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento FRISCOLYT-B
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 0 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) Sin cable
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm