Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados de pH/ATC y pH Serie Expert
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida. Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344102
479.81 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19260kg
Descripción
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida.Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
- Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Cuenta con un eje de plástico PEEK para entornos difíciles y no requiere mantenimiento
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Laboratorio en general
- Bebidas
- agua residual
- Sólidos suspendidos
- Medioambiente
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
- Junta abierta y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Especificaciones
BNC/RCA IP67 | |
PEEK | |
De 0 °C a 100 °C | |
Polímero Xerolyt | |
Cable fijo al sensor | |
U Glass | |
NTC 30 kilohmios | |
De 0 °C a 100 °C | |
5,9 ft | |
1,8 m | |
12 mm |
Abierto | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) | |
En entornos difíciles, como en zonas exteriores cercanas al procesador | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert Go-ISM | |
De 32° a 212 °F | |
4,72 in | |
120 mm | |
0,47 in |