Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab ™ Expert
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
Clavija múltiple
DIN 19262, conector de tipo banana de 4 mm, 4 mm Banana Plug
S7
Incluye:
Sonda de temperatura
Sonda de temperatura (NTC30)
Sonda de temperatura ISM
Sonda de temperatura Pt1000
Sólo electrodo
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
2 m
Sin cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida. Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
- Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Cuenta con un eje de plástico PEEK para entornos difíciles y no requiere mantenimiento
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Laboratorio en general
- Bebidas
- agua residual
- Sólidos suspendidos
- Medioambiente
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
- Junta abierta y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN 19262, conector de tipo banana de 4 mm, 4 mm Banana Plug |
| Junta | Doble |
| Material | PEEK |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH, sonda de temperatura Pt1000 integrada |
| Tipo de solución de llenado | Polímero Xerolyt |
| Para utilizar con (aplicación) | Emulsiones, suspensiones, aguas efluentes y soluciones que contienen proteínas y sulfuros |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH |
| Incluye | Sonda de temperatura Pt1000 |
| Mostrar más |