Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de pH InLab™ Expert Pro ISM-5m
Electrodo combinado de pH con sonda de temperatura integrada. El electrodo de pH Mettler Toledo™ InLab™ Expert Pro ISM-5m es resistente, de bajo mantenimiento y adecuado para su uso en el laboratorio y sobre el terreno.
Marca: Mettler Toledo™ 51344103
471.55 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
- Sonda de temperatura integrada
- Eje PEEK
- ISM y cable fijo de 5 m
- Portátil
- Resistente
- Excelente resistencia mecánica y química
Especificaciones
Electrodo de pH InLab Expert Go-5m-ISM | |
Cerámica | |
De 0 °C a 100 °C |
BNC/RCA | |
InLab™ Expert Go-5m-ISM | |
5 m |