Learn More
Mettler Toledo™ Sensor de OD InLab OptiOx™
Diseñado para entornos difíciles. El sensor de OD Mettler Toledo™ InLab OptiOx™ es un sensor óptico de oxígeno disuelto con una sonda de temperatura integrada y tapones de sensor fáciles de reemplazar. El diseño resistente y manejable utiliza la tecnología de RDO y es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
1685.00€ - 1735.00€
Especificaciones
Tipos de sensores | OD (óptico) |
---|---|
Conexiones | Mini-LTW (IP67) |
Oxígeno disuelto (intervalo de saturación) | Del 0 al 500% |
Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C a 50°C |
Certificaciones/conformidad | Certificado CE, ISO 9001 |
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11927811
|
Mettler Toledo™
51344623 |
10,00 m |
1735.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11907811
|
Mettler Toledo™
51344622 |
5,00 m |
1685.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
El sistema de medición óptica OptiOx™ determina fácilmente el oxígeno disuelto basándose en la tecnología de RDO (oxígeno disuelto resistente) fiable. Este sistema portátil con un diseño ergonómico y resistente está perfectamente equipado para su uso en el laboratorio (por ejemplo, en el control de calidad) o en entornos difíciles de campo cuando está equipado con protector.
- Resultados estables, respuesta rápida: OptiOx es rápido, preciso y produce resultados altamente reproducibles; como no consume oxígeno químicamente, no es necesario agitar la muestra
- Listo para su uso inmediato: el sistema no necesita tiempo de polarización antes de la medición y rara vez requiere calibración
- Fácil manejo, sin mantenimiento: la medición óptica no requiere membranas ni soluciones electrolíticas; todo el sistema es resistente al agua y al polvo (IP67)
- Tapón del sensor reemplazable: proporciona resultados fiables durante todo un año; cuando el sistema indique que se requiere un cambio, simplemente quite el tapón antiguo y coloque uno nuevo
- Protector resistente: un protector de acero inoxidable que proporciona una protección óptima en entornos exigentes y actúa como anzuelo para las ubicaciones de medición más profundas
- Adaptador de demanda de oxígeno bioquímico (BOD): este adaptador especial permite realizar mediciones rápidas y sencillas en todos los tipos actuales de frascos de DBO
- Siempre la temperatura adecuada: la sonda de temperatura integrada garantiza la medición con la temperatura adecuada compensación
Especificaciones
OD (óptico) | |
Del 0 al 500% | |
Certificado CE, ISO 9001 | |
16 mm | |
Sonda de temperatura: NTC 30 kΩ |
Mini-LTW (IP67) | |
0°C a 50°C | |
Sonda del sensor, tapón del sensor, adaptador de DBO, protector, cable fijo | |
65 mm (eje) | |
0–50 mg/l |