Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodo de pH InLab™ Max Pro-ISM
Un electrodo de pH multiusos con un manguito de vidrio fijo para ayudar a evitar que los contaminantes entren y obstruyan la junta.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30248830
461.14 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15519611
  • 518.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Clavija múltiple
Eje de vidrio
Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM)
De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896)
Vidrio HA
Solución de almacenamiento InLab
120 mm
Funda de vidrio inmóvil
De 0 a 14
Aplicaciones generales de laboratorio
ARGENTHAL™ con trampa Ag+
InLab™ Max Pro-ISM
De 0 °C a 100 °C
12 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Electrodo de pH InLab™ Max Pro-ISM > Sensor de pH InLab Max Pro-ISM