Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Power pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor featuring the SteadyForce™ reference system, which is pressurized to prevent the junction from clogging.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344211
613.45 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Ácidos y bases corrosivos
- Muestras ricas en proteínas
- Productos lácteos
- Valores de pH altos
- Alta temperatura
- Muestras de obstrucción de juntas
- Dispersiones poliméricas
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
- No rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Especificaciones
Electrodo de pH InLab Power Pro-ISM | |
Cerámica | |
De 0 a 12 | |
Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) | |
De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896) | |
Vidrio A41 | |
NTC 30 kω | |
De 32 °F a 266 °F | |
6,7 in | |
0,47 in |
Clavija múltiple | |
Vidrio | |
De 0 °C a 130 °C | |
Gel de DPA | |
SteadyForce | |
InLab™ Power Pro-ISM | |
3 mol/l KCl | |
De 0 °C a 130 °C | |
170 mm | |
12 mm |