Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Pure
Electrodo de vidrio para pH diseñado para muestras con bajas concentraciones de iones, como agua ultrapura y agua desionizada.
386.00€ - 605.00€
Especificaciones
Junta | Funda de vidrio inmóvil |
---|---|
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | De 1 a 11 |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de muestras a bajas temperaturas o con baja concentración de iones |
Referencia interna | ARGENTHAL con trampa Ag+ |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11384213
|
METTLER TOLEDO™
51344172 |
InLab™ Pure Pro-ISM | Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM) | Clavija múltiple | De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896) |
605.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15559601
|
METTLER TOLEDO™
30248112 |
InLab™ Pure | Electrodo combinado | S7 | De S7 a BNC (30281915) |
386.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
- Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
- Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
- Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
- Pure water
- Ultrapure water
- Deionized water
- Waste water
- Highly saline solution, sea water
- Low-ion strength
Accessories & Care
- Immovable glass sleeve junction
- LoT membrane glass
- InLab Pure: refillable FRISCOLYT-B™ (51343185) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
- InLab Pure Pro-ISM: refillable 3M KCl (51350072) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
- Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
- Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Especificaciones
Funda de vidrio inmóvil | |
De 1 a 11 | |
ARGENTHAL con trampa Ag+ | |
De 0 °C a 80 °C |
Vidrio | |
Medición de muestras a bajas temperaturas o con baja concentración de iones | |
Vidrio LoT | |
12 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Pure