Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados de pH/ATC y pH Serie Reach
A pH electrode with an integrated temperature sensor featuring an extended shaft for measuring a wide range of samples in large vessels.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343062
390.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
- Reactor piloto
- Depósitos y barriles
- Muestras grandes
- Recipientes profundos
Accesorios y cuidado
- Junta cerámica
- Membrana de vidrio HA
- Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Especificaciones
Electrodo de pH InLab Reach Pt1000-425 | |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada (Pt-1000) | |
Medición exacta de una amplia gama de tipos de muestras | |
ARGENTHAL con trampa Ag+ | |
InLab™ Reach Pt1000-425 | |
< 20 s | |
De 32 °F a 212 °F | |
15,7 in | |
0,47 in |
Clavija múltiple | |
Vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
KCl de 3 mol/l | |
De clavija múltiple a BNC (30281896) | |
Vidrio HA | |
PT1000 | |
KCl de 3 mol/l | |
De 0 °C a 100 °C | |
400 mm | |
12 mm |