Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab ™ Routine
Código de producto. 10313433 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC IP67
Clavija múltiple
S7
Incluye:
Sonda de temperatura
Sonda de temperatura (Pt1000)
Sonda de temperatura ISM
Sólo electrodo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10313433
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Electrodo de pH combinado con un sensor de temperatura integrado y un cuerpo de vidrio de HA resistente a productos químicos. Está diseñado para aplicaciones generales de laboratorio y es ideal para su uso con valores de pH altos (clasificación IP67).
  • Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Tratamiento de agua potable
  • Soluciones altamente salinas o agua de mar
  • Muestras microbiológicas
  • Ácidos y bases corrosivos
  • Laboratorio en general
  • Productos químicos
  • Valores de pH altos
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
  • Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Punta: Abra la boca de llenado durante la medición y rellene también la solución de electrolitos
  • Unión de cerámica.
  • Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Información de órdenes
Cable no incluido; se vende por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Medición exacta de una amplia gama de tipos de muestras
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Incluye Sólo electrodo
Referencia interna ARGENTHAL
Membrana Vidrio HA
Modelo InLab™ Routine
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3 mol/l KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm