Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados de pH/ATC y pH Serie Routine
Diseñados para la medición exacta de una amplia gama de tipos de muestras. Con tecnología EQUITHAL™, los electrodos combinados de pH/ATC y pH Serie Routine Mettler Toledo garantizan los tiempos de respuesta más cortos a pesar de grandes cambios de temperatura.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344055
406.80 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13050kg
Descripción
- Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Tratamiento de agua potable
- Soluciones altamente salinas o agua de mar
- Muestras microbiológicas
- Ácidos y bases corrosivos
- Laboratorio en general
- Productos químicos
- Valores de pH altos
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
- Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Punta: Abra la boca de llenado durante la medición y rellene también la solución de electrolitos
- Unión de cerámica.
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Información de órdenes
Cable no incluido; se vende por separado.
Especificaciones
Clavija múltiple | |
Vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
3 mol/l KCl | |
ARGENTHAL con trampa Ag+ | |
InLab™ Routine Pro-ISM | |
De 32° a 212 °F | |
4,7 in | |
0,47 in |
Cerámica | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) | |
Medidor de pH/iones SevenCompact | |
Vidrio HA | |
NTC 30 kilohmios | |
De 0 °C a 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |