Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Science
Electrodo de pH con un cuerpo de vidrio especial resistente a muestras corrosivas u orgánicas, ideal para altas temperaturas y medios biológicos. El alto flujo de salida de electrolitos evita que los contaminantes entren y obstruyan la junta, lo que interferiría con la lectura.
352.56€ - 590.00€
Especificaciones
Junta | Funda de vidrio móvil |
---|---|
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | De 0 a 12 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
Tipo de solución de llenado | 3 mol/l KCl |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10522225
|
METTLER TOLEDO™
51343070 |
InLab™ Science | Electrodo combinado | S7 | De S7 a BNC (30281915) |
352.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11364213
|
METTLER TOLEDO™
51344072 |
InLab™ Science Pro-ISM | Electrodo combinado; sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM) | Clavija múltiple | De clavija múltiple a BNC/RCA (30281896) |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
InLab™Science (pH)
- 2 en 1 de uso general (pH, referencia)
- Unión de referencia de vidrio móvil
- Sistema de referencia ARGENTHAL™ con trampa de iones Ag+
- Vidrio de membrana especial A41 para temperaturas de hasta 100 °C
- 3 en 1 de uso general (pH, referencia, temperatura)
- Unión de referencia de vidrio móvil
- Sistema de referencia ARGENTHAL con trampa de iones Ag+
- Vidrio de membrana especial A41, para temperaturas de hasta 100 °C
- Cámara de electrolito con puente
- Sonda de temperatura integrada NTC 30 kΩ
- Longitud de eje especial de 170 mm
Especificaciones
Funda de vidrio móvil | |
De 0 a 12 | |
3 mol/l KCl | |
Vidrio A41 | |
De 0 °C a 100 °C | |
12 mm |
Vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
ARGENTHAL con trampa Ag+ | |
De 32 °F a 212 °F | |
0,47 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Science